蒸気圧
6.28 psi ( 20 °C)
品質水準
100
200
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI Key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
106232-100ML:
106232-500G:
106232-1G:
106232-VAR:
106232-100G:
106232-500ML:
106232-25ML:
106232-4X100G:
106232-3KG:
106232-2X2.5KG:
106232-10X1G:
106232-25G:
106232-5KG:
106232-5L:
106232-25KG:
106232-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック