グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI Key
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
394904-10ML:
394904-10X1ML:
394904-25ML:
394904-INTR:
394904-100ML:
394904-VAR:
394904-1ML:
394904-5ML:
394904-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック