主要文書
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
別名:
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CO)2O
CAS番号:
分子量:
210.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-982-9
NACRES:
NA.21
蒸気圧
405 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
密度
1.51 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI Key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2