グレード
anhydrous
品質水準
200
300
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
色
colorless
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
~8.81 (20 °C)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルキルシリケートの調製のための前駆体として使用されるトリメトキシアルキルシランへの、アルキルトリクロロシランの変換。
- 還元的環拡大を受けてテトラヒドロキノリンを生成する1-インダノンオキシムへの、1-インダノンの変換。
また、遷移金属触媒を使用しないハロアレンのアリールボロネートへのホウ素化反応を触媒します。
包装
よく一緒に購入される製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270970-4X2L:4548174016947
270970-200L:
270970-1L:4548173964331
270970-4X25ML:4548174016930
270970-VAR:
270970:
270970-12X100ML:4548174016923
270970-2L:4548173964348
270970-BULK:
270970-100ML:4548173964324
270970-25ML:
270970-PZ:
270970-6L:
270970-250ML:
270970-18L:
270970-8L:
270970-6X1L:4548174016954