Merck
243086
Sigma-Aldrich
ピリジン 塩酸塩
98%
別名:
塩化ピリジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N · HCl
CAS番号:
分子量:
115.56
Beilstein:
3615340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
222-224 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI Key
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸ピリジンは、芳香族メチルエーテルの脱保護反応の触媒として使用される酸性タイプの脱メチル化剤です。
アプリケーション
ピリジン塩酸塩が 4,5-ジメチル-7-メトキシ-1-テトラロンの脱メチル化に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
243086-5G:
243086-5KG:
243086-100G:
243086-10KG:
243086-VAR:
243086-BULK:
243086-500G:
243086-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave Mediated Dearylation of 2-Aryloxy-5-Nitropyridine
Kher S et al.
Research Journal of Chemical Sciences, 2231, 606X-606X (2011)
Demethylation of methyl aryl ethers using pyridine hydrochloride in solvent-free conditions under microwave irradiation.
Kulkarni PP, et al.
J. Chem. Res. Synop., 6, 394-395 (1999)
Tatyana N Sevastyanova et al.
Molecular pharmacology, 86(5), 492-504 (2014-08-13)
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) function as dimers. Recent work suggests that mGluR1 and mGluR5 may physically interact, but the nature and functional consequences of this relationship have not been addressed. In this study, the functional and pharmacological consequences of this
Nathalie Ségaud et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 691-700 (2013-01-11)
We report the synthesis, characterization, and solution chemistry of a series of new Fe(II) complexes based on the tetradentate ligand N-methyl-N,N'-bis(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane or the pentadentate ones N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane and N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,3-diaminopropane, modified by propynyl or methoxyphenyltriazolyl groups on the amino functions. Six of
Harry Adams et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1853-1863 (2013-01-31)
The association constants for a family of 96 closely related zinc porphyrin-pyridine ligand complexes have been measured in two different solvents, toluene and 1,1,2,2-tetrachloroethane (TCE). The zinc porphyrin receptors are equipped with phenol side arms, which can form intramolecular H-bonds