Merck
458139
Sigma-Aldrich
tert-ブチルヒドロペルオキシド 溶液
70 wt. % in H2O
別名:
Luperox® TBH70X 溶液, T-HYDRO® 溶液, TBHP, 1,1-ジメチルエチル ヒドロペルオキシド, 2-ヒドロペルオキシ-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COOH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
濃度
12.25-13.31% (active oxygen)
69.0-75.0% (Na2S2O3, titration)
70 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.386
pH
4.3
bp
96.2 °C
密度
0.93 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI Key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドとアミン塩酸塩からの鉄触媒によるアミドの効率的合成
アルデヒドとアミン塩酸塩からの鉄触媒によるアミドの効率的合成
酸化反応に多目的に使用できる試薬
法的情報
アルケマ(Arkema)社製品。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
458139-1ML:
458139-0.30ML-KC:
458139-690UL-KC:
458139-1L:
458139-25ML:
458139-350UL-KC:
458139-BULK:
458139-350UL:
458139-18L:
458139-60UL-KC:
458139-4L:
458139-VAR:
458139-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sci. Synth., 3, 91-131 (2004)
J. Catal., 224, 288-296 (2004)
Inorgorganica Chimica Acta, 357, 2237-2244 (2004)
Hsin-Yi Chen et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 123-123 (2018-04-26)
Reactive oxygen species (ROS) have crucial roles in cell signaling and homeostasis. Overproduction of ROS can induce oxidative damage to various biomolecules and cellular structures. Therefore, developing an approach capable of monitoring and quantifying ROS in living cells is significant
Laura Parma et al.
Cells, 9(2) (2020-02-07)
Unstable atherosclerotic plaques frequently show plaque angiogenesis which increases the chance of rupture and thrombus formation leading to infarctions. Hypoxia plays a role in angiogenesis and inflammation, two processes involved in the pathogenesis of atherosclerosis. We aim to study the