安全性情報
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
別名:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352120
NACRES:
NA.22
bp:
37 °C/20 hPa
蒸気圧:
232 hPa ( 60 °C)
蒸気圧
232 hPa ( 60 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
67.0-73.0% (iodometric)
屈折率
n20/D 1.3870
bp
37 °C/20 hPa
mp
-3 °C
転移温度
flash point 38 °C
溶解性
130-150 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1