詳細
テルト-ブチル過酸化水素は、酸化プロセスに使用する有機過酸化物です。
アプリケーション
テルト-ブチル過酸化水素を次の反応に使用できます:
アルカリ条件下でのオレフィンのオスミウム触媒隣接水酸化
キラル補助剤としてビナルトールを使用する硫化物からスルホキシドへの触媒不斉酸化
ジベンゾチオフェンの酸化。
アルカリ条件下でのオレフィンのオスミウム触媒隣接水酸化
キラル補助剤としてビナルトールを使用する硫化物からスルホキシドへの触媒不斉酸化
ジベンゾチオフェンの酸化。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416665-25ML:
416665-BULK:
416665-500ML:
416665-100ML:
416665-VAR:
Catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides with tert-butyl hydroperoxide using binaphthol as a chiral auxiliary
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4529-4533 (1993)
Oxidative desulfurization of fuel oil: Part I. Oxidation of dibenzothiophenes using tert-butyl hydroperoxide.
Applied Catalysis A: General, 91-99 (2003)
Osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins by tert-butyl hydroperoxide under alkaline conditions.
Journal of the American Chemical Society, 98(7), 1986-1987 (1976)
Biomolecules, 9(2) (2019-03-03)
Circulating fatty acids (FAs) increase with obesity and can drive mitochondrial damage and inflammation. Nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT) is a mitochondrial protein that positively regulates nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), a key mediator of energy transduction and redox homeostasis. The
Aldrichimica Acta, 12, 63-63 (1979)