Merck
329541
Sigma-Aldrich
過酸化ジクミル
98%
別名:
ビス(1-メチル-1-フェニルエチル) ペルオキシド, ビス(α,α-ジメチルベンジル) ペルオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5C(CH3)2]2O2
CAS番号:
分子量:
270.37
Beilstein:
2056090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
9.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
39-41 °C (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
InChI Key
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジクミルパーオキサイド(DCP)は、以下に使用されます:
ポリ乳酸複合物繊維の合成における架橋剤としての
  • ゴムの加硫
  • において
  • ポリエチレン複合物の調製において
  • ポリアミド 112/エチレン酢酸ビニル共重合体混合物の合成において。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329541-5G:
329541-VAR:
329541-BULK:
329541-VAR-9:
329541-500G:
329541-BULK-9:
329541-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dominik Dörr et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-18)
For the preparation of polylactide (PLA)-based foams, it is commonly necessary to increase the melt strength of the polymer. Additives such as chain extenders (CE) or peroxides are often used to build up the molecular weight by branching or even
The effect of maleic anhydride grafting efficiency on the flexural properties of polyethylene composites
Gunning MA, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 124(6), 4799-4808 (2012)
Nappaphan Kunanusont et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-08)
Thermoplastic vulcanizate (TPV) has excellent elastomeric properties and can be reprocessed multiple times. TPV is typically produced by using the dynamic vulcanization (DV) method in which rubber is crosslinked simultaneously with thermoplastics. Peroxide-crosslinked TPV can increase the compatibility between rubber
Janghyeon Lee et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(17) (2019-08-29)
Gas chromatography (GC) is the chemical analysis technique most widely used to separate and identify gas components, and it has been extensively applied in various gas analysis fields such as non-invasive medical diagnoses, indoor air quality monitoring, and outdoor environmental
Effect of dynamic cross-linking on phase morphology and dynamic mechanical properties of polyamide 12/ethylene vinyl acetate copolymer blends
Bondan F, et al.
Polym. Bull. null