Merck
290785
Sigma-Aldrich
Luperox® LP、過酸化ラウロイル
≥98%
別名:
過酸化ラウロイル, ジ(ドデカノイル)ペルオキシド, ジドデカノイルペルオキシド, ドデカノイルペルオキシド, 過酸化ジラウロイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)10CO]2O2
CAS番号:
分子量:
398.62
Beilstein:
1804936
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
13.7 (vs air)
アッセイ
≥98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
53-57 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI Key
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラウロイルペルオキシドは、次の用途で使用できます:
  • 機械的リサイクリングプロセスを改善するためのポリプロピレンの長鎖分岐(LCB)イントロデューサーとして
  • 対応するジチオカルバメートの二量体化を介したジスルフィド化合物の調製における穏やかな酸化剤および水素抽出剤として
  • イオンインプリンティングポリマー(IIP)の調製における開始剤として
  • nBu3SnHの存在下におけるエナミドの酸化的ラジカル環化を通したエリスリナ環系の構築のための開始剤および酸化剤として
法的情報
Arkema社製品。
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Org. Perox. D
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290785-BULK:
290785-100G:
290785-500G:
290785-VAR:
290785-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saeed Kakaei et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(33), 5481-5490 (2013-07-17)
A series of (2-alkylthiothiazolin-5-yl)methyl dodecanoates was synthesized from various alkyl N-allylcarbamodithioates and dilauroyl peroxide via a tandem radical hydrogen-abstraction-cyclization-substitution/combination reaction with a 5-exo-trig radical cyclization as a key step. The current route is the first, convenient, and efficient synthesis of
Y Sorata et al.
Biochimica et biophysica acta, 799(3), 313-317 (1984-06-29)
Photosensitized hemolysis of human erythrocytes by hematoporphyrin was suppressed by flavonols such as quercetin and rutin at submillimolar concentrations. The suppression of photohemolysis was accompanied by inhibition of lipid peroxidation by the reagents. Quercetin and rutin were photooxidized in the
Amparo Cantó-Mirapeix et al.
Electrophoresis, 29(21), 4399-4406 (2008-10-24)
The preparation of lauryl methacrylate (LMA)-based monolithic columns for CEC using lauroyl peroxide (LPO) as thermal initiator of polymerization has been investigated. The influence of initiator amount and composition of porogenic solvent on the physical and electrochromatographic properties of the
A J Klein-Szanto et al.
The Journal of investigative dermatology, 79(1), 30-34 (1982-07-01)
Free radical generating peroxides are potent skin irritants. After a single topical application of either 10, 20, or 40 mg of lauroyl peroxides or benzoyl peroxide on the dorsal skin of Sencar mice, the epidermal thickness increased markedly. No major
Lauroyl peroxide.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 71 Pt 3, 1485-1487 (1999-09-07)