About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO3C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
246.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
重合開始剤
法的情報
アルケマ(Arkema)社製品。
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
513660-500ML:
513660-VAR:
513660-100ML:
513660-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)