アッセイ
98%
含みます
500 ppm tert-butylhydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
149-152 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI Key
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ポリ乳酸/亜麻複合材料の合成において、ガンマ線照射下の特性および性能を向上させるための架橋剤または添加剤。
- トリメチルアミントリス(3-メルカプトプロピオナート)を使用したin situチオール-エン光重合による、優れた機械的特性を持ち柔軟性のあるイオノゲルの合成におけるモノマー。さらに、これらのイオノゲルは電気化学的コンデンサにも利用されています。
- 形状記憶ポリマー基材の作製におけるモノマー。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.1 °F - closed cup
引火点(℃)
159.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
114235-BULK:
114235-VAR:
114235-500G:
114235-100G:
114235-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。