Merck
407534
Sigma-Aldrich
トリス[2-(アクリロイルオキシ)エチル]イソシアヌラート
別名:
イソシアヌル酸トリス(2-ヒドロキシエチル)トリアクリラート, イソシアヌル酸トリス(2-ヒドロキシエチレン)トリアクリラート, トリス[2-(アクリロイルオキシ)エチル]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N3O9
CAS番号:
分子量:
423.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
含みます
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
52-53 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C1=O
InChI
1S/C18H21N3O9/c1-4-13(22)28-10-7-19-16(25)20(8-11-29-14(23)5-2)18(27)21(17(19)26)9-12-30-15(24)6-3/h4-6H,1-3,7-12H2
InChI Key
YIJYFLXQHDOQGW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407534-VAR:
407534-BULK:
407534-50G:
407534-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caitlyn C Cook et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(47), e2003376-e2003376 (2020-10-02)
Volumetric additive manufacturing (VAM) forms complete 3D objects in a single photocuring operation without layering defects, enabling 3D printed polymer parts with mechanical properties similar to their bulk material counterparts. This study presents the first report of VAM-printed thiol-ene resins.