Merck
246808
Sigma-Aldrich
トリメチロールプロパントリアクリラート
contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
別名:
TMPTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCO2CH2)3CC2H5
CAS番号:
分子量:
296.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
含みます
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O6/c1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3/h5-7H,1-3,8-11H2,4H3
InChI Key
DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)は、幅広い用途のあるさまざまなタイプのポリマーの製造に使用される三官能性モノマーです。トリメチロールプロパントリアクリレートの最も一般的な用途は、UV硬化性コーティング、インク、接着剤、樹脂、感光性材料、および超吸収性材料の製造です。また、TMPTAベースのポリマーは、複合材料、ラミネート、およびコーティングの製造に使用される熱硬化性樹脂の製造にも利用されます。TMPTAは、他のモノマーと共重合させて、特定の要件に合うよう、得られるポリマーの特性を調整することもできます。
アプリケーション
トリメチロールプロパントリアクリラートは、以下の調製における開始材料として使用できます:
  • in situ溶液重合法によるポリ(トリメチロールプロパントリアクリラート/Al(PTMPTA/Al)ナノコンポジットの調製
  • 架橋結合可能なアクリルアミド/クロトン酸保水ハイドロジェルの調製
  • 色素増刊型太陽電池のためのポリマー電解質
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
382.1 °F - closed cup
引火点(℃)
194.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246808-100G:
246808-500G:
246808-VAR:
246808-5G:
246808-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Gunadi et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 13(1), 7-12 (1997-01-01)
The purpose of this study was to prepare a light-cured adhesive applicable for orthodontics by mixing monomers and a polymerized reactive organic composite filler (prepolymerized trimethylolpropane trimethacrylate-filler, TMPT-filler). The monomer component was a mixture of 3.0 wt% 2-hydroxy-3-(2-naphthoxy)propyl methacrylate (HNPM)
Keng-Chi Cho et al.
Optics express, 19(12), 11732-11739 (2011-07-01)
In this study, the intensity of two-photon excited fluorescence (TPEF) of xanthene dye, Rose Bengal (RB), was significantly enhanced via bovine serum albumin (BSA) microstructures fabricated by the two-photon crosslinking (TPC) technique. The RB was utilized as the photoactivator in
Surface-tension-induced synthesis of complex particles using confined polymeric fluids.
Chang-Hyung Choi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(42), 7748-7752 (2010-09-04)
Yongsheng Gao et al.
Biomacromolecules, 17(11), 3640-3647 (2016-09-20)
A successful polymeric gene delivery vector is denoted by both transfection efficiency and biocompatibility. However, the existing vectors with combined high efficacy and minimal toxicity still fall short. The most widely used polyethylene imine (PEI), polyamidoamine (PAMAM) and poly(dimethylaminoethyl methacrylate)
Xiaoying Zhao et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is a promising bio-based and biodegradable thermoplastic with restricted industrial applications due to its brittleness and poor processability. Natural rubber (NR) has been used as a toughening agent, but further physical improvements are desired. In this study, rubber