品質水準
含みます
225 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-5-9(12)14-7-11(3,4)8-15-10(13)6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI Key
MXFQRSUWYYSPOC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408255-VAR:
408255-250ML:
408255-100ML:
408255-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック