Merck
455008
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
別名:
PEGジアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート, average Mn 700
分子量
average Mn 700
品質水準
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor (typically)
300 ppm BHT as inhibitor (typically)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.47
mp
12-17 °C
密度
1.12 g/mL at 25 °C
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)ジアクリレート(PEGDA)は、さまざまな薬物送達および組織工学に基づくアプリケーションに使用可能な、ポリエチレングリコール誘導体です。これは、架橋高分子系の形成に使用可能なプレポリマー溶液として使用されます。
アプリケーション
PEGDAは、燃料電池のアプリケーションでスルホン酸イオン交換膜の形成に使用することができます。また、さまざまな生物医学的アプリケーションで、新規の注射用生分解性高分子の開発にも使用されることがあります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
455008-500ML:
455008-VAR:
455008-BULK:
455008-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ho-Joon Lee et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(6), 1864-1876 (2020-03-13)
Although primary human hepatocytes (PHHs) are the gold standard in drug efficacy and metabolism studies, long-term survival of PHHs and maintenance of their hepatic function are still challenging. In this study, we focused on the effect of the initial microenvironment
Photopolymerizable sulfonated poly (ethylene glycol) proton exchange membranes for microfluidic and fuel cell applications
Nearingburg B and Elias AL
Journal of Membrane Science , 389, 148-154 (2012)
Sodium chloride sorption in sulfonated polymers for membrane applications
Geise GM, et al.
Journal of Membrane Science , 423(9), 195-208 (2012)
Yi-Sin Chen et al.
Lab on a chip, 19(10), 1764-1771 (2019-04-04)
An integrated microfluidic system combining 1) an optically-induced-dielectrophoresis (ODEP) module for manipulation of drug-containing particles and 2) an ultraviolet (UV) "direct writing" module capable of patterning hydrogels was established herein for automatic formulation of customized digital drug cocktails. Using the
William B Zhang et al.
Cell systems, 3(4), 333-345 (2016-10-28)
Although many genetic factors and lifestyle interventions are known to affect the mean lifespan of animal populations, the physiological variation displayed by individuals across their lifespans remains largely uncharacterized. Here, we use a custom culture apparatus to continuously monitor five
資料
細胞存在下で応用可能ないくつかの2Dおよび3D足場パターン形成技術の利点と制約について紹介します。PEGを用いたヒドロゲルについて議論しますが、任意の透明な光活性材料に応用が可能です。
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供