製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 6,000, contains 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 6,000
含みます
1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
転移温度
Tm 50.2-53.7 °C
Mw/Mn
<1.2
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
687537-1G:
687537-VAR:
687537-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
細胞存在下で応用可能ないくつかの2Dおよび3D足場パターン形成技術の利点と制約について紹介します。PEGを用いたヒドロゲルについて議論しますが、任意の透明な光活性材料に応用が可能です。
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.