製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 2000
含みます
~1000 ppm MeHQ as stabilizer
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
転移温度
Tm 49-55 °C
Mw/Mn
<1.2
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
687529-VAR:
687529-1G:
687529-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
細胞存在下で応用可能ないくつかの2Dおよび3D足場パターン形成技術の利点と制約について紹介します。PEGを用いたヒドロゲルについて議論しますが、任意の透明な光活性材料に応用が可能です。
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.