Merck
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
詳細
Ω-end acrylate
α-end acrylate
フォーム
powder
分子量
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
含みます
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
white to off-white
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
907227-VAR:
907227-BULK:
907227-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供