Merck
440744
Sigma-Aldrich
ポリカプロラクトン
greener alternative
average Mn 80,000
別名:
2-オキセパノンホモポリマー, 6-カプロラクトンポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O2)n
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
pellets (~3 mm)
品質水準
分子量
average Mn 80,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<0.5% water
mp
60 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
アプリケーション
3D bioprinting
advanced drug delivery
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリカプロラクトン(PCL)は、費用効果、高い堅牢性および生体適合性を有するため、薬物送達剤として主な用途がある半結晶性の疎水性生分解性ポリエステルです。PCLには、いくつかのユニークな特性があります:
  • これは、生理学的状態において他の生分解性ポリエステルよりも緩徐に分解するため、この特性はある期間にわたって標的組織中の薬物の制御放出に利用できます。
  • その疎水性のため、表面湿潤性や生物学的流体との相互作用は弱く、不十分な細胞接着と増殖につながるので、他の合成/天然ポリマーと混合されます。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
アプリケーション
  • 抗生物質を負荷したPCLは、結核のような気道の感染症を治療するために使用される場合があります。
  • キトサン/ポリカプロラクトン(PCL)混合物の異なる比率に対するヒト骨髄間葉細胞(hBMSC)の表現型応答に基づいて調査を行いました。
  • PCL/生物医学的セラミック材料は、可能性のある骨組織再生について研究されています。
  • 脂肪由来の間質細胞分化を通じて骨軟骨組織形成に及ぼすPCL/段階的インスリン/ベータ5グリセロリン酸濃度の作用。
  • 他の一般的な用途には、押出助剤、型潤滑剤、離型剤、色素および充填剤分散助剤、ならびにウレタンおよびブロックポリエステル中のポリエステルセグメントなどがあります。
特徴および利点
生分解性ポリマ-
非毒性。土壌中での生分解性。多種ポリマ-類との広範な混和性または機械的相容性。広範囲の基板との優れた接着性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440744-500G:
440744-250G:
440744-VAR:
440744-BULK:
440744-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hung-Jen Shao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(12), 3344-3352 (2012-06-27)
The phenotypic responses of human bone marrow mesenchymal cells (hBMSCs) on different ratio of chitosan/polycaprolactone (PCL) blends were investigated in this study. The results showed that hBMSCs existed different morphology on chitosan/PCL blends due to the different adhesion characteristic of
Cevat Erisken et al.
Tissue engineering. Part A, 17(9-10), 1239-1252 (2010-12-30)
The ability to fabricate tissue engineering scaffolds containing systematic gradients in the distributions of stimulators provides additional means for the mimicking of the important gradients observed in native tissues. Here the concentration distributions of two bioactive agents were varied concomitantly
T Limongi et al.
Molecular neurobiology, 55(12), 8788-8798 (2018-03-31)
Biopolymers are increasingly employed for neuroscience applications as scaffolds to drive and promote neural regrowth, thanks to their ability to mediate the upload and subsequent release of active molecules and drugs. Synthetic degradable polymers are characterized by different responses ranging
Ruitao Su et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Microfluidic devices fabricated via soft lithography have demonstrated compelling applications such as lab-on-a-chip diagnostics, DNA microarrays, and cell-based assays. These technologies could be further developed by directly integrating microfluidics with electronic sensors and curvilinear substrates as well as improved automation
Wendi Zhang et al.
Biomaterials, 34(27), 6495-6503 (2013-06-04)
Coating the polycation/DNA binary complexes with PEGylated polyanions can improve long-circulation and biocompatibility in vivo. However, it has been certificated PEG dilemma can reduces gene transfection efficiency because of inhibition in cellular uptake and endosomal escape. Herein, two PEGylated anionic
資料
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.