Merck
704105
Sigma-Aldrich
ポリカプロラクトン
average Mn 45,000
別名:
2-オキセパノンホモポリマー, 6-カプロラクトンポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O2)n
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.21
形状
pellets
品質水準
melt index
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
分子量
Mn 40,000-50,000
Mw 48,000-90,000
average Mn 45,000
mp
56-64 °C
60 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリカプロラクトン(PCL)は、ヘキサン酸の繰り返し単位から成る、半結晶性、吸収性直鎖状の脂肪族ポリエステルです。良好な力学的性質、混和性、および生分解性を持ちます。PCLは、縫合糸および薬物送達システムに使用可能な、軟・硬組織適合性材料です。
アプリケーション
PCLは、骨組織工学用の生分解可能システムの製造においてグラフェンとのナノコンポジットを形成します。
特徴および利点
生分解性ポリマ-
非毒性。土壌中での生分解性。多種ポリマ-類との広範な混和性または機械的相容性。広範囲の基板との優れた接着性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
704105-BULK:
704105-100G:
704105-500G:
704105-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering
Kweon H, et al.
Biomaterials, 24(5), 801-808 (2003)
Covalently linked biocompatible graphenepolycaprolactone composites for tissue engineering
Sayyar S, et al.
Carbon, 52(5), 296-304 (2013)
Synthesis of polycaprolactone: a review
Labet M and Thielemans W
Chemical Society Reviews, 38(12), 3484-3504 (2009)
Bone tissue engineering using polycaprolactone scaffolds fabricated via selective laser sintering
Williams JM, et al.
Biomaterials, 26(23), 4817-4827 (2005)
Properties of thermoplastic blends: starch-polycaprolactone
Averous L, et al.
Polymer, 41(11), 4157-4167 (2000)
資料
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.