詳細
Kit components :
PEGPLA-L-M (919942-500mg)
PEGPLA-H-M (919934-500mg)
Stabilizer-Nano (907766-5g)
PEG-PLA drug formulation screening kit, for synthesis of PEGylated PLA nanoparticles
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
詳細
- A Nanoprecipitation protocol to prepare drug-encapsulated nanoparticles in standard laboratory glassware.
- A Microfluidics protocol using commercial platforms or syringe pumps.
アプリケーション
特徴および利点
- Includes tested protocols with step-by-step instructions for nanoprecipitation or microfluidics-based syntheses
- Requires minimal laboratory setup
- Optimized to achieve monodisperse, homogenously shaped, biodegradable, PEGylated PLA nanoparticles in any size between 60 and 100 nm
- Formulated to maximize the encapsulation of hydrophobic drugs
- Includes two different PEGylated PLAs
法的情報
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTx™キットは、ナノ粒子・リポソームドラッグデリバリー製剤の迅速かつ十分に制御された合成のために最適化されています。薬物放出挙動が制御された、さまざまな治療薬化合物のカプセル化を行うことができます。
NanoFabTx™DDS製剤プラットフォームは、マイクロ粒子、ナノ粒子またはリポソーム製剤を容易に合成可能なキットです。NanoAssemblr®装置を用いたナノ製剤化事例をご紹介します。
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.