Merck
912212
Sigma-Aldrich
NanoFabTx PLGA-micro
for synthesis of 10-30 um particles
別名:
NanoFabTx reagent kit, PLGA microparticle kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx PLGA-micro for synthesis of 10-30 μm particle reagent kit is a formulation kit that includes the reagents, stabilizers, and protocol to synthesize poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) microparticles 10-30 μm in size. This reagent kit can be used with the NanoFabTx Microfluidic - micro device kit (Cat.No. 911879).
アプリケーション
This NanoFabTx reagent kit is designed for the synthesis of 10-30 μm PLGA microparticles to encapsulate a wide variety of therapeutic drug molecules for targeted drug delivery. By following the protocol, the user can synthesize drug-encapsulating microspheres 10 μm in size, 30 μm in size, or any size in between. With our step-by-step instructions, the user can identify the ideal microparticle size and drug loading for their research application without the need for lengthy trial-and-error optimization. PLGA microparticles are an excellent drug delivery system for controlled drug release because microparticles offer better encapsulation efficiency including higher drug loading capacity and lower excipient loads than nanoparticles. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer and compatible with many different types of therapeutic molecules and is the most widely used synthetic polymer in precision oncology. PLGA is approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications such as oncology and immuno-oncology.
特徴および利点
  • Step-by-step protocols developed and tested by our formulation scientists
  • Flexible synthesis tool to create uniform and reproducible microparticles with low polydispersity
  • Based on non-toxic, biodegradable polymers
  • Enables microparticle formulation screening and optimization to select ideal particle size for enhanced drug loading and controlled release
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTx™キットは、ナノ粒子・リポソームドラッグデリバリー製剤の迅速かつ十分に制御された合成のために最適化されています。薬物放出挙動が制御された、さまざまな治療薬化合物のカプセル化を行うことができます。
NanoFabTx™DDS製剤プラットフォームは、マイクロ粒子、ナノ粒子またはリポソーム製剤を容易に合成可能なキットです。NanoAssemblr®装置を用いたナノ製剤化事例をご紹介します。
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
すべて表示