詳細
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
アプリケーション
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
法的情報
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805122-BULK:
805122-VAR:
805122-50MG-PW:
805122-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PLGAマイクロスフェアおよびナノ粒子は、薬物送達の徐放化や標的化、APIの分解防止などの用途に利用することが可能です。粒子表面はカルボキシ基で修飾されており、蛍光色素を含む粒子も販売しております。
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。