Merck
719900
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 504 H、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000
別名:
PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
amorphous
原料比
lactide:glycolide 50:50
分子量
Mw 38,000-54,000
劣化の時間枠
<3 months
粘度
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tg 46-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Resomer® RG 504 H, ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)を用いて、 局所的な血餅形成を促進するトロンビンの安全かつ局所的に制御された放出のための 生分解性止血デバイスを作製することができます。
CuOをカプセル化して刺激応答性多機能ナノキャリアを形成するためのポリマーナノスフェアの調製に使用できます。
法的情報
Evonik社の製品です。
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719900-1G:
719900-VAR:
719900-BULK:
719900-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niranjan G Kotla et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(9) (2019-09-05)
There is a pressing clinical need for advanced colon-specific local drug delivery systems that can provide major advantages in treating diseases associated with the colon, such as inflammatory bowel disease (IBD) and colon cancer. A precise colon targeted drug delivery
Hossein Kamali et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 96, 561-575 (2019-01-05)
An in situ forming gel (ISFG) of buprenorphine (BP) was prepared using PLGA-PEG-PLGA (triblock) and N‑methyl‑2‑pyrrolidone as solvent for decreasing the initial burst release. Supercritical CO2 method was used for ring opening polymerization of triblock. The optimum formulation of ISFG
Igor Jeroukhimov et al.
Journal of the American College of Surgeons, 218(1), 102-107 (2013-11-12)
Chronic pain after inguinal hernia repair occurs in 16% to 62% of patients. The underlying mechanism probably involves sensory nerve damage and abnormal healing that might be influenced by the materials chosen for the procedure. We hypothesize that nonabsorbable sutures
Teresa Musumeci et al.
International journal of pharmaceutics, 440(2), 135-140 (2012-10-20)
Melatonin, a neurohormone secreted by the pineal gland, is able to modulate intraocular pressure (IOP). The aim of this study was to generate nanoparticle (NPs) sustained release formulations that allow to extend the pre-corneal residence time of melatonin, thus prolonging
Daniel R Getts et al.
Nature biotechnology, 30(12), 1217-1224 (2012-11-20)
Aberrant T-cell activation underlies many autoimmune disorders, yet most attempts to induce T-cell tolerance have failed. Building on previous strategies for tolerance induction that exploited natural mechanisms for clearing apoptotic debris, we show that antigen-decorated microparticles (500-nm diameter) induce long-term
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
すべて表示