Merck
719978
Sigma-Aldrich
ラクチドポリマー
acid terminated, Mw 10,000-18,000
別名:
Resomer® R 202 H、ポリ(D,L-ラクチド), PDLLA, ポリ乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H8O4)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
amorphous
分子量
Mw 10,000-18,000
劣化の時間枠
<6 months
粘度
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tg 44-48 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI Key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
制御放出
法的情報
Evonik社の製品です。
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
719978-BULK:
719978-1G:
719978-VAR:
719978-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
すべて表示