Merck
719935
Sigma-Aldrich
ポリ(D,L-ラクチド)
ester terminated, Mw 18,000-28,000
別名:
Resomer® R 203 H、ポリ(D,L-ラクチド), PDLLA, ラクチドポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
amorphous
分子量
Mw 18,000-28,000
劣化の時間枠
<6 months
粘度
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tg 46-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]OC(C(OC(C(O[R])=O)C)=O)C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
詳細
エステル末端ポリ(D,L-ラクチド)(PDLLA、RESOMER®)は、LとD-乳酸および(またはLとDラクチド)のコポリマーです。構造は非常に不規則でアモルファスです。RESOMER®ポリマーは、さまざまな比率のラクチド・モノマーとグリコリド・モノマー、PLA立体化学、および末端基機能化からなる生体吸収性脂肪族ポリエステルです。
アプリケーション
この生分解性ポリエステルは、in vitroおよびin vivoの両方で薬物を制御放出するのに役立ちます。
法的情報
Evonik社の製品です。
RADIANT is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719935-5G:
719935-BULK:
719935-VAR:
719935-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biodegradable polyesters for controlled release of trypanocidal drugs: in vitro and in vivo studies.
Lemmouchi Y, et al.
Biomaterials, 19(20), 1827-1837 (1998)
Auras RA, et al.
Poly(lactic acid): Synthesis, Structures, Properties, Processing, and Application null
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
すべて表示