Merck
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
別名:
PDLLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 15000
劣化の時間枠
<6 months
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI Key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
805734-5G:
805734-BULK:
805734-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.