Merck
457620
Sigma-Aldrich
ポリグリコリド
inherent viscosity 1.4dL/g
別名:
PGA、ポリ(グリコール酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O3)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
劣化の時間枠
6-12 months
固有粘度
1.1-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in hexafluoroisopropanol(25 °C)
転移温度
Tm 220-230 °C
溶解性
hexafluoroisopropanol: soluble
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生分解性および生体適合性のPGAは、骨の再生に役立つ可能性があります。高分子量ポリグリコリド(PGA)は、ジフェニルビスマスブロマイドの存在下でジグリコリドの開環重合によって調製できます。
アプリケーション
ポリ乳酸と一緒にポリグリコリド(PGA)を使用して、移植片として使用する生分解性共重合体を調製できます。複合材料の構成要素の1つとしてPGA繊維を使用したバイオポリマー/カーボンナノチューブ複合材料の製造が報告されています。変更された多孔性PGA骨格が製造されています。
医療機器
物性
生分解性ポリマ-
調製ノート
ヘキサフルオロイソプロパノールへの溶解度を達成するには、結晶性生成物を溶融し、液体窒素で急冷して材料をアモルファス形態に変えます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
457620-10G:
457620-VAR:
457620-BULK:
457620-5G:
457620-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Diopside modified porous polyglycolide scaffolds with improved properties
Feng P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 54822-54829 (2015)
Effect of dsDNA wrapped single-walled carbon nanotubes on the thermal and mechanical properties of polycaprolactone and polyglycolide fiber blend composites
Spearman SS
Polymer, 56(15), 476-481 (2015)
Preliminary report on the osteogenic potential of a biodegradable copolymer of polyactide (PLA) and polyglycolide (PGA)
Hollinger JO
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 17(1) (1983)
Fast Synthesis of High-Molecular-Weight Polyglycolide Using Diphenyl Bismuth Bromide as Catalyst
Lu Y, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 216(4), 395-399 (2015)
Andrew K Capulli et al.
Biomaterials, 133, 229-241 (2017-04-27)
Tissue engineered scaffolds have emerged as a promising solution for heart valve replacement because of their potential for regeneration. However, traditional heart valve tissue engineering has relied on resource-intensive, cell-based manufacturing, which increases cost and hinders clinical translation. To overcome
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
すべて表示