アッセイ
≥99%
mp
82-86 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1COC(=O)CO1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
InChI Key
RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グリコリドは、脂肪族ポリエステルの形成に使用できるα-ヒドロキシ酸の環状二量体です。グリコール酸の二量化により合成されます。医学的用途で使用できる低毒性合成生物分解性ポリマーを形成します。主として開環重合による高結晶性ポリ(グリコリド)の形成に使用されます。
アプリケーション
グリコリドはラクチドモノマーとの共重合によりポリ(乳酸-co-グリコリド)(PGLA)を調製する際のモノマーとして使用できます。PGLAは以下の用途に使用されています:
- 多孔性PGLAマイクロスフィア足場は骨修復に用いられています。
- カプセル化PGLAナノ粒子は、薬物送達および組織工学用途に使用できます。PLGAから作られたポリマーマイクロ/ナノ粒子は、生分解性、生体適合性、薬物放出の延長、薬物の分解からの保護などの魅力的な特性により大きな関心を集めています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G1796-BULK:
G1796-25G:
G1796-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Towards electroactive gel artificial muscle structures
Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) XX, 10594, 1059408-1059408 (2018)
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 266, 27-35 (2017-09-18)
The skin is an attractive organ for immunization due to the presence of a large number of epidermal and dermal antigen-presenting cells. Hollow microneedles allow for precise and non-invasive intradermal delivery of vaccines. In this study, ovalbumin (OVA)-loaded poly(lactic-co-glycolic acid)
Types of biodegradable polymers
Introduction of Bioplastic Engineering, 81-151 (2016)
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109749-109749 (2019-07-28)
Catheter related infections are causing one third of all blood stream infections. The mortality of those infections is very high and the gold standard for catheter related blood stream infections (CR-BSI) is still the removal of the catheter and systemic
Biomaterials, 145, 154-167 (2017-09-02)
siRNA-loaded nanoparticles (NPs) administered systemically can overcome the poor stability and rapid elimination of free double-stranded RNA in circulation, resulting in increased tumor accumulation and efficacy. siRNA against osteopontin (siOPN), a protein involved in breast cancer development, was encapsulated in