Merck
900312
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PLLA-PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
chips or granules
品質水準
原料比
lactide:caprolactone 15:85
粘度
1.5 dL/g
転移温度
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900312-5G-PW:
900312-5G:
900312-VAR:
900312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.