品質水準
光学活性
[α]22/D -150°, c = 0.5% in chloroform
分子量
average Mn 10,000
劣化の時間枠
>3 years
転移温度
Tm 162-167 °C
PDI
≤1.1
保管温度
2-8°C
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765112-VAR:
765112-5G:
765112-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.