Merck
531162
Sigma-Aldrich
ポリ(D,L-ラクチド)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw 75,000-120,000
品質水準
劣化の時間枠
12-16 months
固有粘度
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp
262 °C (lit.)
転移温度
Tg 32.9 °C
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
生体適合ポリマ-、生分解性ポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531162-VAR:
531162-1G:
531162-5G:
531162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.