Merck
94829
Sigma-Aldrich
ポリ(L-ラクチド)
average Mn 40,000
別名:
PLA, ポリ(L-乳酸), ポリ乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15O(C6H8O4)nH
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
ester terminated
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
劣化の時間枠
>3 years
アプリケーション
メディカルデバイス研究用ポリマーとして使用されます。
その他情報
末端基:ヘキサデシルエステル
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94829-1G-F:
94829-5G-F:
94829-VAR-F:
94829-25G-F:
94829-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
すべて表示