Merck
764590
Sigma-Aldrich
ポリ(L-ラクチド)
average Mn 5,000, PDI ≤1.2
別名:
PLLA, ポリ乳酸, L-ラクチドポリマー, PLA、ポリ(L-乳酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(C3H4O2)nOCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D -147°, c = 0.5% in chloroform
分子量
average Mn 5,000
劣化の時間枠
>3 years
転移温度
Tm 149-154 °C
PDI
≤1.2
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(L-ラクチド)は、強力な旋光性と良好な機械的性質を呈する半結晶性ポリマーです。主に、整形外科用デバイスや歯科アプリケーションにおいて、また自家移植された新しい皮膚、創傷の被覆、吻合系、およびステントのスキャフォールドとして使用される分解性ポリマーの合成で使用されます。ポリエステル骨格は単純加水分解により分解されて無毒の化合物が形成されるため生分解可能です。
アプリケーション
ナノ粒子のコーティングなどの薬物送達、末端基官能化、マクロ開始剤またはブロック前駆体。
特徴および利点
高い初期強度、良好な強度保持、および70%に達する高い結晶化度(そのため分解速度が非常に遅くなります)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764590-5G:
764590-VAR:
764590-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and thermal properties of novel star-shaped poly (l-lactide)s with starburst PAMAM-OH dendrimer macroinitiator.
Zhao, Y. L., Cai, Q., Jiang, J., Shuai, X. T., Bei, J. Z., Chen, C. F., & Xi, F.
Polymer, 43(22), 5819-5825 (2002)
Chemical synthesis of polylactide and its copolymers for medical applications
Bendix, D.
Polymer Degradation and Stability, 59(1), 129-135 (1998)
Effect of poly (ethylene glycol)-block- poly (L-lactide) on the poly [(R)-3-hydroxybutyrate]/poly (L-lactide) blends
Yoon, J. S., Lee, W. S., Kim, K. S., Chin, I. J., Kim, M. N., & Kim, C.
Eur. Polymer J., 36(2), 435-442 (2000)
Wolf, Florian F.; et al.
Macromolecules, 42, 5622-5628 (2009)
Zhang, Wen-Bin; et al.
Macromolecules, 44, 2589-2596 (2011)
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
すべて表示