Merck
767344
Sigma-Aldrich
ポリ(D,L-ラクチド)
average Mn 20,000 (NMR), PDI ≤1.3
別名:
PDLA, PLA, polyDL-lactide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
crystals
品質水準
分子量
average Mn 20,000 (NMR)
劣化の時間枠
<6 months
mp
320-350 °C
PDI
≤1.3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in Drug Delivery including coating nanoparticles. Can be end-group functionalizated or used as a macroinitiator/block precursor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767344-BULK:
767344-VAR:
767344-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Shape Amphiphiles Based on Functional Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane End-Capped Poly(L-Lactide) with Diverse Head Surface Chemistry
Zhang W B, et al.
Macromolecules, 44(8), 2589-2596 (2011)
Poly(lactide)-block-Poly(HEMA) Block Copolymers: An Orthogonal One-Pot Combination of ROP and ATRP, Using a Bifunctional Initiator
Wolf F F, et al.
Macromolecules, 42(15), 5622-5628 (2009)
Preparation of Protein-Loaded Poly(L-Lactide) Microspheres by Solution-Enhanced Dispersion by Supercritical CO2
Chen A Z, et al.
Journal of Biomimetics, Biomaterials, and Tissue Engineering, 11, 93-100 (2011)
資料
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
すべて表示