形状
granular
品質水準
劣化の時間枠
>3 years
粘度
0.8-1.2 dL/g, 0.1 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tm 180-185 °C
Tg 60-65 °C
保管温度
2-8°C
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719854-25G:
719854-BULK:
719854-VAR:
719854-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.