Merck
769959
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 708, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
別名:
Resomer® LR 708, P(L/DL)LA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO[C3H4O2]n[C3H4O2]mH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
原料比
lactide:lactide 70:30
粘度
5.7-6.5 dL/g
mp
102-111 °C
転移温度
Tg 56-62 °C
保管温度
2-8°C
詳細
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and D,L-Lactide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
法的情報
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
769959-5G:
769959-BULK:
769959-VAR:
769959-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
マイクロ流体技術を利用した、薬物送達用に設計されたナノ担体として知られるナノ材料のさまざまな調製法について解説します。