Merck
769827
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 752 S, ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
別名:
Resomer® RG 752 S, PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
amorphous
原料比
lactide:glycolide 75:25
粘度
0.16-0.24 dL/g
転移温度
Tg 44-50 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
生分解性・生体適合性の脂肪族ポリエステルであるレゾマー®RG 752 S, ポリ(D,L-乳酸-co-グリコリド)は、ナノ粒子およびマイクロ粒子の開発に使用できます。薬物送達および遺伝子送達に使える可能性がある医薬品ポリマーです。組織工学で使用できる3次元多孔質足場を形成します。
法的情報
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
769827-BULK:
769827-5G:
769827-VAR:
769827-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro degradation of three-dimensional porous poly (D, L-lactide-co-glycolide) scaffolds for tissue engineering
Wu L and Ding J
Biomaterials, 25(27), 5821-5830 (2004)
Development and evaluation of novel biodegradable microspheres based on poly (d, l-lactide-co-glycolide) and poly (varepsilon-caprolactone) for controlled delivery of doxycycline in the treatment of human periodontal pocket: in vitro and in vivo studies
Mundargi RC, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 119(1), 59-68 (2007)
Nano/micro technologies for delivering macromolecular therapeutics using poly (D, L-lactide-co-glycolide) and its derivatives
Mundargi RC, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 125(3), 193-209 (2008)
Nanoparticles made of fluorescence-labelled poly (L-lactide-co-glycolide): preparation, stability, and biocompatibility
Weiss B, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6(9-10), 3048-3056 (2006)
資料
マイクロ流体技術を利用した、薬物送達用に設計されたナノ担体として知られるナノ材料のさまざまな調製法について解説します。