形状
amorphous
原料比
lactide:glycolide 50:50
分子量
Mw 38,000-54,000
劣化の時間枠
<3 months
粘度
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
転移温度
Tg 46-50 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Poly(D, L-lactide-co-glycolide)microspheres can be used to fabricate a hemostatic delivery device forthrombin.
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
739944-1G:
739944-BULK:
739944-5G:
739944-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。