Merck
900820
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 1.7 dL/g 
別名:
PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
chunks
品質水準
不純物
≤0.5 Residual monomer (GC)
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤100 ppm Tin (AAS)
固有粘度
1.5-1.9 dL/g
粘度
1.7 dL/g
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polycaprolactone (PCL) is a biodegradable, semicrystalline polyester for use in tissue engineering and drug delivery research applications. Due to the increased length of the aliphatic chain, polycaprolactone degrades significantly slower than other common biodegradable polymers, such as polylactide. PCL features a low melting point (55-60 °C), making it ideal for thermal processing and increasing its use in novel applications such as 3D bioprinting. In addition to its favorable thermal properties, PCL also features high solubility in organic solvent allowing for a multitude of other processing options. This product features low residual water, monomer, and catalyst (tin) making it an ideal choice for use in tissue engineering and 3D bioprinting research.
アプリケーション
Research applications of this material include:
  • Tissue engineering scaffolds.
  • 3D Bioprinting.
  • Drug delivery applications such as sustained release.
アナリシスノート
Appearance: White to light tan granules
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900820-5G:
900820-VAR:
900820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。