Merck
G9391
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
from bovine skin, Type B, powder, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品名
ゼラチン ウシ皮膚由来, Type B, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
bovine skin
品質水準
無菌性
sterile
タイプ
Type B
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
包装
pkg of 100 g
pkg of 500 g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
ゲル強度
~225 g Bloom
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼラチンは、平均分子質量が大きな水溶性タンパク質の不均一な混合物で、コラーゲン中に存在しています。タンパク質は、皮膚、腱、靭帯、骨などを水中で煮沸することにより抽出されます。A型ゼラチンは、酸で硬化処理した組織から誘導されます。B型は、石灰で硬化処理した組織から誘導されます。ゼラチンは、親水コロイドであり、構造を安定化させるグリシン、プロリン、ヒドロキシプロリンに豊富に含まれています。ウシ皮膚由来コラーゲンのアルカリ消化によって合成され、B型と呼ばれます。食品業界において幅広い用途に使用されています。ゼラチンは、三重らせんコラーゲンからの消化後にランダムコイル構造となります。ゼラチンの工業用生産の最も一般的な供給源は、屠殺時に生じる畜産副産物です。ブタ由来のA型ゼラチンと、B型とでは等電pHが異なります。ウシゼラチンのN末端配列は、独自の性質を持っています。ゲル化特性を有し、泡沫剤および接着剤に使用できる表面挙動を呈します。
アプリケーション
ゼラチンは以下の用途に使用されています:
  • 細胞培養のコーティングにおける細胞の付着の改善
  • PCRにおけるTaq DNAの安定化、ウェスタンブロッティング・ELISA・免疫化学のブロッキング剤として
  • 細菌学における種の区別のための培地成分として
  • 生体適合性ポリマーとして
  • 活性生体分子を放出するための送達媒体として
  • 組織工学用途の足場の作成
  • 新生児の心筋単球における長鎖脂肪酸誘発性の遺伝子発現変化の検討するため
  • in vivoで血管新生のエフェクターによって誘導される血管内皮の動員をin-vitroで検討するため
本製品を1~5 μg/cm2または0.5~50 μg/mLで細胞培養基質として使用することを推奨します。最適濃度は細胞の種類、用途、研究目的によって異なります。
生物化学的/生理学的作用
ゼラチンは、免疫抗原性が低く費用対効果が高いため、コラーゲンの代わりに一般的に使用されています。この巨大分子には、骨芽細胞の接着を促進し、骨接合を促進することが知られているアルギニン-グリシン-アスパラギン酸(RGD)配列が含まれています。コラーゲンと同様な性質を持つため、ゼラチンは多くの用途においてコラーゲンの好ましい代替品となっています。ゼラチンは、さまざまな細胞型の細胞接着の促進において広く使用されています。また、生体適合性ポリマーとして機能し、生理活性分子の送達や組織工学目的の足場の構築に利用されています。この用途の広い材料は、細胞接着の改善、生理活性物質の放出制御、組織工学の足場の作成に貢献しています。
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する、平均分子量が大きな水溶性たんぱく質の不均一混合物です。たんぱく質は、関連する皮膚、腱、靭帯、骨などを水中で煮詰めることによって抽出されます。A型ゼラチンは酸で硬化させた組織に由来し、B型は石灰で硬化させた組織に由来します。
注意
乾燥ゼラチンは、室温で密閉容器に保管すると長年にわたって変化しません。空気中で100°Cに熱すると、膨張、軟化して炭素質の塊に分解し、ピリジン塩基とアンモニアを発生します。
調製ノート
本製品は、ウシの皮膚から誘導されます。ゼラチンは、冷水よりも温水によく溶けます。 アルコール、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、エーテル、ベンゼン、アセトン、および油剤などの、ほとんどの有機溶媒には事実上不溶性です。 ブルーム式ゼリー強度計で測定されるブルーム数は、公知の濃度の溶液から形成されるゲル強度の指標です。 ブルーム数は、平均分子質量と比例しています。 ブタ皮膚ゼラチンのブルーム数は、90~300 gの幅があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9391-VAR:
G9391-100G:
G9391-1KG:
G9391-BULK:
G9391-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
bFGF-containing electrospun gelatin scaffolds with controlled nano-architectural features for directed angiogenesis
Montero RB, et al.
Acta Biomaterialia, 8(5), 1778-1791 (2012)
Investigation and Application of HA Composite Coating on the Ti Alloy
Qiang W, et al.
Journal of Separation Science (2013)
Kathryn E Drzewiecki et al.
Biophysical journal, 111(11), 2377-2386 (2016-12-08)
Type-I collagen assembles in a stepwise, hierarchic fashion from the folding of the triple helix to the assembly of fibrils into fibers. The mature assembled fibers are crucial for tissue structure and mechanics, cell interactions, and other functions in vivo. Although triple
A microparticle approach to morphogen delivery within pluripotent stem cell aggregates
Bratt-Leal AM, et al.
Biomaterials, 34(30), 7227-7235 (2013)
Tao Jiang et al.
Scientific reports, 7(1), 4575-4575 (2017-07-06)
Human tumour progression is a dynamic process involving diverse biological and biochemical events such as genetic mutation and selection in addition to physical, chemical, and mechanical events occurring between cells and the tumour microenvironment. Using 3D bioprinting we have developed
資料
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
この細胞培養のためのゼラチンコーティングプロトコルは、ゼラチンの種類、表面コーティング濃度、および最適化のコツに関する情報をご提供します。