安全性情報
1288485
USP
ゼラチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ゼラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gelatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。さらなる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ゼラチンUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1288485-500MG:
試験成績書(COA)