Merck
G9136
Sigma-Aldrich
Porcine Gelatin
from porcine skin, Type A, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品名
ゼラチン from porcine skin, Type A, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
由来生物
Porcine skin
品質水準
無菌性
γ-irradiated
タイプ
Type A
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 10 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
100‑200 μg/cm2
ゲル強度
~300 g Bloom
溶解性
soluble 20 mg/mL, clear, colorless (in warm tissue culture medium)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、100~200 μg/cm2で細胞培養下層として使用することが推奨されます。最適濃度は細胞型、用途および研究目的によって決まります。
ゼラチンは多くの用途で使用されています。細胞培養のコーティングに使用し、細胞の付着を改善し、PCRに加えてTaq DNAを安定化し、ウェスタンブロッティング、ELISA、および免疫化学のブロッキング試薬として、および細菌学における種分化の培地の成分として使用します。生体適合性ポリマーとして、それは、活性生体分子の放出のための送達媒体として、および組織工学応用のための足場の生成に使用されてきました。製薬業界では、ゼラチンは他の用途の中でも、懸濁化剤およびカプセル化剤として使用できます。
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
注意
乾燥ゼラチンは、室温で密閉容器に保管すると長年にわたって変化しません。空気中で100°Cに熱すると、膨張、軟化して炭素質の塊に分解し、ピリジン塩基とアンモニアを発生します。
調製ノート
本製品はブタの皮膚に由来します。ゼラチンは冷水より温水によく溶けます。アルコール、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、エーテル、ベンゼン、アセトン、油といったほとんどの有機溶剤にはほとんど溶けません。ブルームゲルメーターで測定したブルーム数は、既知の濃度の溶液から形成されるゲルの強度を示します。ブルーム数は平均分子量に比例します。ブタ皮膚ゼラチンのブルーム数は90~300 gの間で変動します。
この製品は、細胞培養に適したタイプAの凍結乾燥粉末で、ゲル強度は300です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9136-10MG:
G9136-10MG-PW:
G9136-PH:
G9136-VAR:
G9136-BULK:
G9136-10MG-IR:
G9136PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonia Capellero et al.
International journal of molecular sciences, 23(2) (2022-01-22)
Peritoneal metastases are the leading cause of morbidity and mortality in ovarian cancer. Cancer cells float in peritoneal fluid, named ascites, together with a definitely higher number of non neo-neoplastic cells, as single cells or multicellular aggregates. The aim of
Giulia Villari et al.
The EMBO journal, 39(24), e103661-e103661 (2020-11-21)
Although subcellular positioning of endosomes significantly impacts on their functions, the molecular mechanisms governing the different steady-state distribution of early endosomes (EEs) and late endosomes (LEs)/lysosomes (LYs) in peripheral and perinuclear eukaryotic cell areas, respectively, are still unsolved. We unveil
Carla Luana Dinardo et al.
PloS one, 10(12), e0145062-e0145062 (2015-12-15)
Recent evidence shows the rigidity of vascular smooth muscle cells (VSMC) contributes to vascular mechanics. Arterial rigidity is an independent cardiovascular risk factor whose associated modifications in VSMC viscoelasticity have never been investigated. This study's objective was to evaluate if
Ewelina Rubin et al.
Diseases of aquatic organisms, 122(1), 21-33 (2016-12-03)
Quahog parasite unknown (QPX) is a protistan parasite capable of causing deadly infections in the hard clam Mercenaria mercenaria, one of the most valuable shellfish species in the USA. QPX is an extracellular parasite found mostly in the connective tissue
Marta Czernik et al.
Nature protocols, 11(11), 2170-2188 (2016-10-07)
This protocol describes how to convert the chromatin structure of sheep and mouse somatic cells into spermatid-like nuclei through the heterologous expression of the protamine 1 gene (Prm1). Furthermore, we also provide step-by-step instructions for somatic cell nuclear transfer (SCNT)
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
この細胞培養のためのゼラチンコーティングプロトコルは、ゼラチンの種類、表面コーティング濃度、および最適化のコツに関する情報をご提供します。
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.