Merck
480797
Sigma-Aldrich
ジアクリル酸エチレングリコール
90%, technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate
別名:
エチレンジアクリラート, ジプロペン酸エチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCO2CH2-)2
CAS番号:
分子量:
170.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ジアクリル酸エチレングリコール, 90%, technical grade
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
66-68 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480797-BULK:
480797-5ML:
480797-25ML:
480797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca E Dey et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(1), 255-264 (2017-09-12)
There is a clinical need for a synthetic bone graft substitute that can be used at sites of surgical intervention to promote bone regeneration. Poly(vinylphosphonic acid-co-acrylic acid) (PVPA-co-AA) has recently been identified as a potential candidate for use in bone
Hossein Sojoudi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(7), 7330-7337 (2019-01-29)
Blockage of pipelines due to accretion of salt particles is detrimental in desalination and water-harvesting industries as they compromise productivity, while increasing maintenance costs. We present a micro-/nanoscale approach to study fundamentals of scale formation, deposition, and adhesion to engineered