Merck
477028
Sigma-Aldrich
メタクリル酸2-ヒドロキシエチル
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
1,2-エタンジオール モノ(2-メチルプロペノアート), HEMA, メタクリル酸グリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
1071583
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
含みます
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヒドロキシエチルメタクリレート(HEMA)は、本質的に生体適合性です。ポリマーハイドロゲルのスキャフォールドは、水中でのHEMAの重合化によって生成できます。
アプリケーション
ドラッグデリバリー用のポリマーハイドロゲルです。人工角膜やKProの開発には特許が出願されており、pHEMA(重合化HEMA)およびポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)で構成されます。HEMAは、配位アニオン開環重合(ROP)による2-ヒドロキシエチルメタクリレート-ポリ(ε-カプロラクトン)(HEMA-PCL)の合成のためのマクロモノマーとして使用できます。 
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477028-25ML:
477028-BULK:
477028-100ML:
477028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of graft copolymers of poly(methacrylic acid)-g-poly(?-caprolactone) by coupling ROP and RAFT polymerizations
Kiehl J, et al.
Polymer, 53(3), 2012-2012 (2012)
Chiellini, F., et al.
Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, 63 (2001)
Designing a gas foamed scaffold for keratoprosthesis
Zellander A, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(6), 3396-3403 (2013)
Hong Ying Li et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 24(8), 2001-2011 (2013-05-25)
Tissue engineered scaffolds and matrices have been investigated over the past decade for their potential in spinal cord repair. They provide a 3-D substrate that can be permissive for nerve regeneration yet have other roles including neuroprotection, altering the inflammatory
Duncan Chege et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 65(5), 517-525 (2013-11-22)
To evaluate if systemic murine malarial infection enhances HIV susceptibility through parasite-induced mucosal immune alterations at sites of HIV sexual exposure. Malaria and HIV have a high degree of geographical overlap and interact substantially within coinfected individuals. We used a
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。