Merck
411744
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオールジアクリラート
technical grade, contains ~75 ppm hydroquinone as inhibitor
別名:
1,4-ビス(アクリロイルオキシ)ブタン, テトラメチレンジアクリレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCO2CH2CH2-)2
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
87%
フォーム
liquid
含みます
~75 ppm hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
83 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,4-ブタンジオールジアクリラート(BDDA)はアクリル酸モノマーで、多機能性の架橋剤です。粘度が比較的低く、UV照射により光重合を開始します。BDDAは、硬化材料の柔軟性および弾性に寄与します。光学フィルム、3Dプリンティング、組織工学、歯科用複合材料、UV硬化接着剤、およびシーラントに使用されています。
アプリケーション
1,4-ブタンジオールジアクリラートは以下に使用できます:
  • 良好な機械強度を示し、天然組織のバイオミメティクスとして骨組織工学および薬物送達システムにおける足場材料として使用される、関節連結ハイドロゲルの合成のための前駆体。
  • 歯科用複合材料向けの防汚性コーティングの調製。
  • 閃光を低減した疎水性アクリル眼内レンズ(IOL)材料を調製するための架橋剤。
  • リチウムイオン電池用のポリ(β-アミノエステル)系固体高分子電解質を作製するための前駆体。BDDAは電解質膜のイオン伝導率を向上させます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F
引火点(℃)
> 113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411744-VAR:
411744-BULK:
411744-1L:
411744-100ML:
411744-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Dong et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 38(11), 780-787 (2006-11-09)
Polyethylenimine (PEI) has been known as an efficient gene carrier with the highest cationic charge potential. High transfection efficiency of PEI, along with its cytotoxicity, strongly depends on its molecular weight. To enhance its gene delivery efficiency and minimize cytotoxicity
Poly beta-amino ester) based solid polymer electrolytes for lithium-ion batteries
Orpita Majumdar Svensson and Tim Melander Bowden
Journal of Applied Polymer Science, e55220-e55220 (2024)
Supramolecular Self-Healing Antifouling Coating for Dental Materials
Qiangwei Xin, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 15, 41403-41416 (2023)
Preparation of hydrophobic acrylic intraocular lens materials using various crosslinking agents to reduce glistening
Tae Hyoung Kim, et al.
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 1-10 (2023)
Y Sakai et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 63(4), 688-697 (1999-06-11)
A carboxylesterase that is responsible for conversion of 1,4-butanediol diacrylate (BDA) to 4-hydroxybutyl acrylate (4HBA) was found in Brevibacterium lines IFO 12171, and purified to homogeneity. The purified enzyme was active toward a variety of diesters of ethylene glycol, 1,4-butanediol
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。