Merck
178330
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1-ブタノール
98%
別名:
4-ヒドロキシブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
1731411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D ~1.462 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NCCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChI Key
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-アミノ-1-ブタノールは以下に用いられました:
  • 遺伝子輸送のための高度に分岐したポリ(β-アミノエステル)(HPAEs)
  • 共重合体の抗菌および溶血活性を調節するための側鎖
  • (+)-フォーセチミン、(+)-fawcettidine、および (-)-リコジャポジン A の全合成に。
4-アミノ-1-ブタノールは環状アミンの合成に用いられました
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178330-1G:
178330-5G:
178330-VAR:
178330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cationic spacer arm design strategy for control of antimicrobial activity and conformation of amphiphilic methacrylate random copolymers.
Palermo E F, et al.
Biomacromolecules, 13(5), 1632-1641 (2012)
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)
Collective synthesis of lycopodium alkaloids and tautomer locking strategy for the total synthesis of (−)-lycojapodine A.
Li H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(3), 800-821 (2012)
Total Syntheses of Lycopodium Alkaloids (+)?Fawcettimine,(+)?Fawcettidine, and (−)?8?Deoxyserratinine.
Li H, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 124(2), 506-510 (2012)
Pieter Vader et al.
Pharmaceutical research, 29(2), 352-361 (2011-08-13)
Use of RNA interference as novel therapeutic strategy is hampered by inefficient delivery of its mediator, siRNA, to target cells. Cationic polymers have been thoroughly investigated for this purpose but often display unfavorable characteristics for systemic administration, such as interactions