Merck
493732
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオール
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,4-ブチレングリコール, テトラメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1633445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
230 °C (lit.)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid or viscous liquid
自己発火温度
698 °F
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,4-ブタンジオールは、以下の調製に反応物質として使用できます:
  • ZrO2を触媒とした気相脱水によるホモアリルアルコール(3-ブテン-1-オール)およびテトラハイドロフラン。
  • 無水コハク酸と反応させることによるポリ(1,4-ブタンジオールコハク酸)ポリマー。
  • エステル化および脱グリコール化反応を介してコハク酸およびアジピン酸と処理することによる、生分解性のホモポリエステル[ポリ(ブチレンサクシネート)およびポリ(ブチレンアジペート)]およびコポリエステル[ポリ(ブチレンサクシネート-co-ブチレンアジペート)]。
  • セバシン酸またはその誘導体とのポリエステル化反応による、ポリ(1,4-ブチルセバシン酸)。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
273.2 °F - closed cup
引火点(℃)
134 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
493732-18L:
493732-3L:
493732-1L:
493732-BULK:
493732-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipase-catalyzed synthesis of poly (1, 4-butyl sebacate) from sebacic acid or its derivatives with 1, 4-butanediol
Linko Y-Y, et al.
Journal of Biotechnology, 40(2), 133-138 (1995)
Synthesis of homoallyl alcohol from 1, 4-butanediol over ZrO2 catalyst
Yamamoto N, et al.
Catalysis Communications, 6(7), 480-484 (2005)
Synthesis and characterization of the biodegradable copolymers from succinic acid and adipic acid with 1, 4-butanediol
Ahn BD, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 82(11), 2808-2826 (2001)
Synthesis and characterization of biodegradable poly (1, 4-butanediol succinate)
Song DK and Sung YK
Journal of Applied Polymer Science, 56(11), 1381-1395 (1995)
Daehun Park et al.
Nature communications, 12(1), 263-263 (2021-01-13)
Clusters of tightly packed synaptic vesicles (SVs) are a defining feature of nerve terminals. While SVs are mobile within the clusters, the clusters have no boundaries consistent with a liquid phase. We previously found that purified synapsin, a peripheral SV