グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
741 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-54 °C
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
309443-2L:
309443-VAR:
309443-6X1L:
309443-1L:
309443-100ML:
309443-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)